Learn More
Genevac™ Festwinkelrotor, Alu, für 84x 1,5ml Eppendorf Reaktionsgefäße
Marke: Genevac™ DRC-15EPP-084
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Typ: für 84 x 1,5mL Reaktionsgefässe