Learn More
Fisherbrand™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0.5 oz., 15 mL
1000 ml
125 ml (4 oz.)
30 ml
32 oz., 1000 mL
500 ml (16 oz.)
60 ml (2 oz.)
6 ml (0.2 oz.)
8 oz., 250 mL
Verschlussgröße:
20-400
28-400
28-400 mm
33-400
38-400
45-400 mm
53-400 mm
Durchmesser (metrisch):
24 mm
31 mm
37 mm
44 mm
54 mm
66 mm
80 mm
99 mm
Höhe (metrisch):
44 mm
50 mm
65 mm
75 mm
95 mm
119 mm
146 mm
178 mm
Beschreibung
- Breiter Hals für Flaschen ermöglicht einfache Zugänglichkeit zum Entfernen von Inhalten
- Kundenspezifische gereinigte Behälter und Kappen sind frei von sichtbaren Partikeln, dies erfolgte mit deionisiertem Wasser
- Zertifizierte saubere Behälter werden gemäß den EPA-Richtlinien für halbflüchtige Stoffe, Pestizide, PCBs und Metalle gereinigt
Spezifikation
Fassungsvermögen | 125 ml (4 oz.) |
Verschlussauskleidung | Polyvinyl |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 38-400 |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 54 mm |
Höhe (metrisch) | 95 mm |
Produkttyp | Wide Mouth Packer Bottle |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |