Learn More
Kimble Chase™ Kulturröhrchen aus Borosilikatglas mit rundem Boden
406.00 € - 560.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Verpackung | Gehäuse 500Pack |
Produkttyp | Kulturröhrchen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11888482
|
Kimble Chase™
73770-20125 |
25mL |
560.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11843133
|
Kimble Chase™
73770-20150 |
30mL |
406.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Ja | |
Gehäuse 500Pack | |
Kulturröhrchen |