Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Round-Bottom Flasks with Conical Ground Joint
DURAN™ glass flask with conical ground joint
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 03004549
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO und zusätzlich zur Norm
- Mit Beschriftungsschild
- Material: DURAN™
Spezifikation
250 mL | |
10 | |
85 mm |
Borosilikatglas 3.3 | |
NS 45/40 |