Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Runder Träger für mehrere Röhrchen
Sicherer Halt für Glas-/Kunststoffröhrchen und -flaschen während des Zentrifugationsprozesses.
Marke:  Sigma Laborzentrifugen™ 17662
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13415215
  • 279.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten geeignet
  • Lieferung als Set mit entweder 1 oder 2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
AC-Adapter
25 bis 31 mm
13650, runder Becher, 13450, runder Becher, versiegelbar mit Kappe Nr. 17170
7 x 0,5 ml-Röhrchen
65 bis 95 mm
2/Pckg.