Learn More
Roxithromycin, MedChemExpress
Beschreibung
Roxithromycin (RU-28965) is a semi-synthetic macrolide antibiotic.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Roxithromycin |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 80214-83-1 |
| Farbe | White |
| Menge | 1 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C41H76N2O15 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | RU-28965 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (119.47 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mehr anzeigen |