Learn More
Royal Jelly acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443916
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Artikelnummer. 16443916
Marke: Medchem Express HYN1363
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Royal Jelly acid (Queen Bee Acid) is a fatty acid constituent of royal jelly, promotes the growth and protection of neurons, reduces anxiety-like phenotypes.
Royal Jelly acid (Queen Bee Acid) is a fatty acid constituent of royal jelly, promotes the growth and protection of neurons, reduces anxiety-like phenotypes.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Royal Jelly acid
CAS 14113-05-4
Farbe White to Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H18O3
Menge 25 mg
Synonym Queen Bee Acid (E)-10-Hydroxy-2-decenoic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (536.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/CCCCCCCO
Molekulargewicht (g/mol) 186.25
Formelmasse 186.25
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.