Learn More
RPE Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12168-2-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16879713
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
RPE
Polyclonal
Unconjugated
RPE
ribulose 5 phosphate 3 epimerase, Ribulose phosphate 3 epimerase, RPE, RPE2 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
501157, 6120, 66646
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8VEE0, Q96AT9
RPE
RPE Fusion Protein Ag2810
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen