missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPE Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00 € - 410.00 €

Spezifikation

Antigen RPE
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16879713
Unterlagen ansehen
Proteintech
12168-2-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16869713
Unterlagen ansehen
Proteintech
12168-2-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

The function of this protein remains unknown.
Spezifikation

Spezifikation

RPE
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q8VEE0, Q96AT9
501157, 6120, 66646
RPE Fusion Protein Ag2810
Primary
-20°C
RPE
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ribulose 5 phosphate 3 epimerase, Ribulose phosphate 3 epimerase, RPE, RPE2 1
RPE
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.