Learn More
Corning™ RPMI1640 Medium (Mod.) 1x ohne L-Glutamin
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15303561
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
6/Packung
Mit Additiven:
Keine
Ohne Additive:
Kein Glutamin
Dimensione della confezione:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Mit Additiven Ohne Additive Dimensione della confezione
15303561 6/Packung Keine Kein Glutamin 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15303561 Fornitore Corning™ N. del fornitore 15040CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.25 €
    34.41 € / 6 Stück
    Sparen 46.84 €
    57% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Garantiert niedrige Endotoxinwerte von ≤ 0,025 EU/ml
  • Gebrauchsfertige Medien für In-vitro-Zellkulturen von Säugetieren werden in Kunststoffflaschen aus Polyethylen-Teraphthalat (PET) geliefert.
  • Mit Ultraschallverfahren verschweißte Verschlusskappeneinsätze eliminieren toxische Harze oder Klebstoffe, die in Medien eindringen könnten.
  • Versand bei Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp RPMI 1640 ohne L-Glut
Sterilität Steril
Mit Additiven Keine
Ohne Additive Kein Glutamin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften
Menge 6/Packung
Endotoxin-Gehalt < 0,25 EU/ml
Zusammensetzung Anorganische Salze: 100,00 mg/l Ca(NO3)2,4H2O, 400,00 mg/l KCl, 48,80 mg/l MgSO4 (wasserfrei), 6.000,00 mg/l NaCl, 800,70 mg/l Na2HPO4 (wasserfrei), 2.000,00 mg/l NaHCO3; Aminosäuren: 200,00 mg/l L-Arginin, 56,82 mg/l L-Asparagin.H2O, 20,00 mg/l L-Asparaginsäure, 65,20 mg/l L-Cystin.2 HCl, 20,00 mg/l L-Glutaminsäure, 10,00 mg/l Glycin, 15,00 mg/l L-Histidin, 20,00 mg/l Hydroxy-L-Prolin, 50,00 mg/l L-Isoleucin, 50,00 mg/l L-Leucin, 40,00 mg/l L-Lysin. HCl, 15,00 mg/l L-Methionin, 15,00 mg/l L-Phenylalanin, 20,00 mg/l L-Prolin, 30,00 mg/l L-Serin, 20,00 mg/l L-Threonin, 5,00 mg/l L-Tryptophan, 28,83 mg/l L-Tyrosin.2Na.2H2O, 20,00 mg/l L-Valin; Vitamine: 20 mg/l Biotin, 0,25 mg/l D-Calciumpantothenat, 3,00 mg/l Cholin-Chlorid, 1,00 mg/l Folsäure, 35,00 mg/l i-Inositol, 1,00 mg/l Nicotinamid, 1,00 mg/l Para-Aminobenzoesäure, 1,00 mg/l Pyridoxin. HCl, 0,20 mg/l Riboflavin, 1,00 mg/l Thiamin. HCl, 0,005 mg/l Vitamin B12; andere: 2.000,00 mg/l D-Glucose, 1,00 mg/l Glutathion (reduziert), 5 mg/l Phenolrot. Na; Zugeben: 300,00 mg/l L-Glutamin-Pulver, 10,27 ml/l 200 mM-Lösung.
pH 7 bis 7,4
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.