Learn More
RPMI 1640 Medium, Pulver, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11470315 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 1 l
Packungsgröße:
10 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470315 10 x 1 l 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11470315 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 091060120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00 €
    152.25 € / 10 Liter
    Sparen 7.75 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Formuliert, um lymphoblastoide Zellen in Suspensionskultur zu unterstützen, aber seither hat sich gezeigt, dass es eine Vielzahl von Zellen unterstützt, die verankerungsabhängig sind.
Spezifikation
Form Pulver
Ohne Additive Kein Natriumhydrogencarbonat
Menge 10 x 1 l
Inhalt und Lagerung 4 °C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.