Learn More
Sartorius RPMI 1640 Medium ohne L-Glutamin
Artikelnummer. 31908495 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31908495 500 mL 500 Milliliter
31908334 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31908495 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 011041A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die Langzeitkultur von Blutzellen, einschließlich normaler und abnormaler menschlicher Leukozyten sowie Hybridomkulturen.
  • Roswell Das Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde ebenfalls als geeignet für verschiedene Säugetierzellen erwiesen, darunter HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome.
  • Sartorius bietet eine Vielzahl von RPMI 1640 Medium-Modifikationen für verschiedene Zellkulturanwendungen an.
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp RPMI-Zellkulturmedien
Mit Additiven Natriumhydrogencarbonat, Phenolrot
Ohne Additive Kein Glutamin
Menge 500 mL