Learn More
Sartorius RPMI 1640 Medium ohne L-Glutamin und Phenol Red
Artikelnummer. 31908395 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31908395 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908395 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 011031A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die Langzeitkultur von Blutzellen, menschlichen Leukozyten (z. B. neoplastische Weiße Blutkörperchen) und für Hybridomkulturen.
  • Roswell Das Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium eignet sich für eine Vielzahl von Säugetierzellen, darunter HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinomzellen.
  • Für verschiedene Zellkulturanwendungen sind verschiedene RPMI 1640 Medium-Modifikationen verfügbar.
  • Wurde folgendermaßen modifiziert:
    • Mit Glukose
    • Mit Natriumbicarbonat
    • Ohne L-Glutamin
    • Ohne Phenolrot
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp RPMI-Zellkulturmedien
Mit Additiven Glukose, Natriumhydrogencarbonat
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Phenolrot
Menge 500 mL