Learn More
Brady™ Farbband 110 x 90 mm für BP4000/4320
R7960 RPR Series Thermal Transfer Printer Ribbons, when printed on the appropriate Brady label, gives good solvent resistance, lower for alcohol, high print quality and excellent smear resistance.
Marke:  Brady™ 236791
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.29800kg
Artikelnummer. 11523145
  • 333.00 € / 1 Box
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schwarzes Thermotransfer-Farbband der RPR-Serie
  • Für BP-4000/BP-4320 Drucker
  • Gute Lösemittelbeständigkeit (geringer bei Alkohol), hohe Druckqualität und hervorragende Wischfestigkeit beim Druck auf geeigneten Brady-Etiketten
Spezifikation
Spezifikation
Printer Ribbon
THT 76 mm Core Printer
4.33 in.
110 mm
90 m x 110 mm
Farbseite außen
Schwarz
98.43 yd.
90 m
12,7 mm Innendurchmesser
Farbband für Thermotransferdrucker der RPR-Serie für BP-4000/BP-4320-Drucker, schwarz
1 Rolle