Learn More
RRP1B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 27723-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885785
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
RRP1B belongs to the RRP1 family. It may be a novel susceptibility gene for breast cancer progression and metastasis.
Spezifikation
Spezifikation
RRP1B
Polyclonal
Unconjugated
RRP1B
KIAA0179, Nnp1, NNP1L, RRP1, RRP1 like protein B, RRP1B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23076
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q14684
RRP1B
RRP1B Fusion Protein Ag23405