missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RS-127445 hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16416508
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16416508 10 mg
16449087 5 mg
16402607 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16416508 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15419

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress RS-127445 hydrochloride is a selective, high affinity, orally bioavailable 5-HT2B receptor antagonist with a pKi of 9.5. RS-127445 hydrochloride shows 1000 fold selectivity for this receptor as compared to numerous other receptor and ion channel binding sites.

RS-127445 hydrochloride is a selective, high affinity, orally bioavailable 5-HT2B receptor antagonist with a pKi of 9.5. RS-127445 hydrochloride shows 1000 fold selectivity for this receptor as compared to numerous other receptor and ion channel binding sites.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material RS-127445 hydrochloride
CAS 199864-86-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H17ClFN3
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (97.55 mM) ∣H2O : 2.27 mg/mL (7.14 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=NC(C(C)C)=CC(C2=C3C=CC=CC3=C(F)C=C2)=N1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 317.79
Formelmasse 317.79
Reinheit (%) 99.58%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.