Learn More
(RS)-MCPG, MedChemExpress
Artikelnummer. 16409546
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 16409546
Marke: Medchem Express HY100371
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress (RS)-MCPG (alpha-MCPG) is a competitive and selective group I/group II metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonist. (RS)-MCPG blocks theta-burst stimulation (TBS)-induced shifts in both juvenile and neonatal rat hippocampal neurons.
(RS)-MCPG (alpha-MCPG) is a competitive and selective group I/group II metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonist. (RS)-MCPG blocks theta-burst stimulation (TBS)-induced shifts in both juvenile and neonatal rat hippocampal neurons.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (RS)-MCPG
Physikalische Form Powder
CAS 146669-29-6
Farbe Off-White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H11NO4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym alpha-MCPG
Löslichkeitsinformationen 1M NaOH : 100 mg/mL (478.01 mM; ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH) ∣DMSO : 6 mg/mL (28.68 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;heat to 80°C) (insoluble)
SMILES CC(C(O)=O)(N)C1=CC=C(C(O)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 209.2
Formelmasse 209.2
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.