Learn More
(RS)-MCPG, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492968
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16492968 10 mg 10 Milligramm
16484286 100 mg -
16422566 25 mg -
16415717 5 mg -
16409546 50 mg -
5 options
Artikelnummer. 16492968
Marke: Medchem Express HY100371
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress (RS)-MCPG (alpha-MCPG) is a competitive and selective group I/group II metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonist. (RS)-MCPG blocks theta-burst stimulation (TBS)-induced shifts in both juvenile and neonatal rat hippocampal neurons.
(RS)-MCPG (alpha-MCPG) is a competitive and selective group I/group II metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonist. (RS)-MCPG blocks theta-burst stimulation (TBS)-induced shifts in both juvenile and neonatal rat hippocampal neurons.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (RS)-MCPG
Physikalische Form Powder
CAS 146669-29-6
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H11NO4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym alpha-MCPG
Löslichkeitsinformationen 1M NaOH : 100 mg/mL (478.01 mM; ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH) ∣DMSO : 6 mg/mL (28.68 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;heat to 80°C) (insoluble)
SMILES CC(C(O)=O)(N)C1=CC=C(C(O)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 209.2
Formelmasse 209.2
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research