Learn More
Restek™ Rtx™-1 Capillary Columns-60 to 105m Lengths
General-purpose, fused silica columns with long lifetime and very low bleed at high operating temperatures.
1593.57 €
Spezifikation
Stationäre Phase | Rtx™-1 |
---|---|
USP-Typ | G1, G2, G38 |
Typ | Rtx-1 Column |
Max. Temperatur | 350°C |
Material | Stainless Steel |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10551683
|
Restek™
10180 |
0.32 mm | 5 μm | 60 m |
1593.57 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10609406
|
Restek™
10157 |
0.32 mm | 1 μm | 60 m |
1593.57 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Nonpolar phase
- Crossbond dimethyl polysiloxane
- For solvent impurities, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), simulated distillation, arson accelerants, gases, natural gas odorants, sulfur compounds, essential oils, hydrocarbons, semivolatiles, pesticides, oxygenates
- Equivalent to USP G1, G2, G38 phases
Bestellinformation
Custom lengths and film thicknesses available.
Spezifikation
Rtx™-1 | |
Rtx-1 Column | |
Stainless Steel | |
Fused Silica |
G1, G2, G38 | |
350°C | |
Non polar |