Learn More
Restek™ Rtx™-200 Capillary Columns - 105m Length
Crossbond™ trifluoropropylmethyl polysiloxane stationary phase has a unique selectivity to electron-rich molecules that resolves compounds that phenyl, cyano, and Carbowax™-containing phases cannot
Marke:  Restek™ 15091
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12965939
  • 2119.92 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • High thermal stability and inertness
  • Excellent for CFC (Freon) analysis
  • Excellent confirmation column to the Rtx-5 column for phenols, pesticides and herbicides
  • Crossbond technology provides low bleed and long life
  • Not adversely affected by solvent rinsing
  • Individual test chromatogram is provided with each column
Spezifikation
Spezifikation
0.53 mm
Rtx™-200
Freon™ Fluorocarbons Analysis, Freon™ Fluorocarbons, Alcohol Analysis, Ketones, Silanes, Glycols Analysis
-20°C to +260/280°C
105 m
Mid polar
G6
350°C
3 μm
3 μm
Stainless Steel
Fused Silica