Learn More
RU 58841, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
RU 58841 (PSK-3841) is a specific androgen receptor antagonist or anti-androgen. RU 58841 (PSK-3841) has a dramatic effect on hair regrowth.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | RU 58841 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 154992-24-2 |
| Farbe | White |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H18F3N3O3 |
| Synonym | PSK-3841 HMR-3841 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (270.75 mM) |
| SMILES | FC(F)(C1=C(C=CC(N2C(C(C)(N(C2=O)CCCCO)C)=O)=C1)C#N)F |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.