Learn More
Karl Hecht™ Gummistopfen mit Bohrungen
Beschreibung
- Gummikonstruktion.
- Vorgefertigte Bohrung(en).
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 6 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 21 mm |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Gesamtpositionen | 2 |
| Farbe | Schwarz |
| Diameter (Metric) Bottom | 21mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 27mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Stopfen |