Learn More
Fisherbrand™ Gummistopfen mit Bohrung
Artikelnummer. 11597592 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
13 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
53 mm
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
5 Stück
50 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11597592 13 mm -
10283751 35 mm 10 Stück
11517612 37 mm 10 Stück
10000331 37 mm 10 Stück
11537612 41 mm -
11557612 45 mm 5 Stück
10080361 53 mm 2 Stück
10440123 6 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11597592
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verhindern ein Auslaufen von flüssigen Chemikalien aus Behältern.
  • Für industrielle Anwendungen
  • Passt fest auf den Behälter
  • Schlauch aus Naturkautschuk, rot
Spezifikation
Menge 20/Pckg.
Farbe Rot
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Naturkautschuk
Produkttyp Stopfen (1 Bohrung)