Learn More
Ruthenium(III)-chlorid-Hydrat, 99.9 % (PGM-Basis), Ru 38 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ruthenium(III) chloride hydrate |
Schmelzpunkt | 100°dec |
Namenshinweis | PGM basis, Ru 38% min. |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 2 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% |
Löslichkeitsinformationen | Very soluble in water. Soluble in alcohol,acetone. |
Formelmasse | 207.43 (Anhydrous) |
Geruch | Pungent |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |