Learn More
Ruthenium(III)-nitrosylnitrat, Ru 31.3 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ruthenium(III) nitrosylnitrate |
Schmelzpunkt | (decomposition) |
Farbe | Rot bis braun |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | Ru 31.3% min. |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with cold water. |
Formelmasse | 317.09 |
Geruch | Geruchsneutral |
Aussehen | Red-brown crystals |