Learn More
Ruxolitinib phosphate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467876
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16467876 100 mg 100 Milligramm
16481939 1 g 1 Gramm
16451926 500 mg 500 Milligramm
16441326 200 mg -
16428118 10 mg -
16420578 5 mg -
16404037 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16467876 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50858
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ruxolitinib phosphate (INCB018424 phosphate) is a potent JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM/2.8 nM, respectively, showing more than 130-fold selectivity over JAK3.
Ruxolitinib phosphate (INCB018424 phosphate) is a potent JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM/2.8 nM, respectively, showing more than 130-fold selectivity over JAK3.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruxolitinib phosphate
Physikalische Form Solid
CAS 1092939-17-7
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H21N6O4P
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym INCB018424 phosphate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (76.66 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (24.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC[C@H](C1CCCC1)N2N=CC(C3=C4C=CNC4=NC=N3)=C2.O=P(O)(O)O
Molekulargewicht (g/mol) 404.36
Formelmasse 404.36
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research