Learn More
IKA™ SPINNE 12 DESTILLIERHüLSEN NS29/32 NS29/32
Artikelnummer. 11825922 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11825922 1/Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11825922 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003739500
Verfügbar ab: 01-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Destillationsspinne
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur gleichzeitigen Destillation in 12 Destillationshülsen
Menge 1/Packung
Standard-Konusverbindung seitlich NS 29/32
Volumen (metrisch) 20 mL