Learn More
IKA™ RV 10.84 Verdampferkolben
Artikelnummer. 11845922 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11845922 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11845922 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003740500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00 €
    93.50 € / 1 Stück
    Sparen 15.50 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Hochwertiger Borosilikatglaskolben für Verdampfungsprozesse.
  • Aus hochwertigem Borosilikatglas
  • Geeignet für Verdampfungsprozesse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas
Typ Verdampferkolben
Standard-Konusverbindung Nummer Mitte NS 29/32
Volumen (metrisch) 1000 mL
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.