Learn More
IKA™ RV 10 Auto Pro V-C
Artikelnummer. 16248351 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4-l-Bad
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16248351 4-l-Bad 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16248351 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010004812
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rotationsverdampfer
Das komplett überarbeitete RV 10 auto ist das Flaggschiff der IKA Rotationsverdampfer-Produktlinie. Zu den beeindruckenden Merkmalen gehören ein innovatives Bedienkonzept mit hellem, kontrastreichem TFT-Bedienfeld mit Farbgrafik, ein integrierter Vakuumregler, Kühlwasserüberwachung und ausgereifte Sicherheitsstandards. Das RV 10 auto bietet alle Eigenschaften, die für einen effizienten, sicheren und kostengünstigen Betrieb erforderlich sind. Dazu gehört die automatische Steuerung von Vakuum und Kühlwasservolumen. Das intuitive Bedienkonzept führt die Anwender bei jeder Anwendung schnell zu den gewünschten Ergebnissen. Dank der speziell entwickelten Glasführungen nutzt der durchsichtig beschichtete Kondensator die 1500 cm² Kühlfläche äußerst effizient. Dank der erweiterten Fähigkeit zur Rampenprogrammierung ermöglicht der RV 10 auto die Durchführung individueller Verfahren. Weitere innovative Funktionen wie weicher Start, Intervallmodus, Rechts-Links-Betrieb im Intervallmodus oder die Timer-Funktion für Zeitraffertests erleichtern die tägliche Arbeit im Labor erheblich. Für Sicherheit sorgt der motorisierte Lift mit Sicherheitsstoppfunktion , der im Falle eines Stromausfalls den Verdampferkolben automatisch aus dem Heizbad heraushebt. Individuell einstellbare Sicherheitstemperaturkreise, Schutz vor Trockensieden, einstellbare Endpunkterkennung zur Verhinderung von Glasbruch und eine Sperrfunktion bieten zusätzliche Sicherheit für den Anwender. Auffangkolben und Kühler sind auch in beschichteten Ausführungen erhältlich. Der USB-Anschluss oder die RS-232-Schnittstelle ermöglichen die Fernsteuerung mit dem IKA “labworldsoft” Softwarepaket und einer Aktualisierungsoption mit dem Firmware-Update-Werkzeug. Im Lieferumfang sind Vakuumschläuche und Schlauchanschlüsse für Ihre hauseigene Kühlwasserversorgung enthalten. Das im Paket enthaltene neue digitale IKA Vacstar wird über das mitgelieferte Datenkabel direkt von der Antriebseinheit des RV 10 auto gesteuert.
  • Neu: 4 l-Heizbad
  • automatische Siedepunkterkennung
  • integrierter Vakuumregler
  • integrierte Lösungsmittelbibliothek mit 40 voreingestellten Lösungsmitteln und Erweiterungsoption
  • helles, kontrastreiches TFT-Bedienfeld mit Farbgrafik
  • Universal-Sicherheitsheizbad
  • optimiertes Heizbadvolumen für schnelles Erreichen der Arbeitstemperatur
  • Heizbad mit ergonomischen Griffen
  • Sicherheitstemperaturkreis
  • Schutz vor Trockensieden
  • Kühler mit 1500 cm² Kühlfläche und geringem Platzbedarf
  • Verdampferkolben mit beschichtetem Glas erhältlich
  • intuitives Bedienkonzept mit einfacher Menüführung
  • Programmiermöglichkeit für bis zu zehn Einzelverfahren
  • weicher Start
  • Rechts- oder Linkslauf
  • Timer-Funktion
  • Endpunkterkennung
  • Abdrückmechanismus für festsitzende Kolben
  • digitale Schnittstellen: USB-Anschluss und RS-232-Schnittstelle zur Fernsteuerung
  • mehrsprachiges Betriebssystem
  • automatisches Kühlwassermanagement
  • automatische Belüftung
  • automatisches Heizbadmanagement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung IKA RV 10 Auto pro V-C Rotationsverdampfer
Gewicht (metrisch) 52,65
Spannung 100/240 V
Kapazität (metrisch) 4-l-Bad
Geschwindigkeit 5 bis 300 U/min
Display TFT
Kühlfläche 1500 cm2
Wirkleistung 100 w
Kondensatortyp Vertikaler Kondensator mit Verteiler
Abmessungen (L x B x H) 500 x 430 x 410 mm
Reglertyp Integriertes Vakuum
Frequenz 50/60 Hz
Zeitschaltuhr Ja