Learn More
IKA™ RV 10 Digital Pro V Doppel, Komplettpaket
Artikelnummer. 17833464 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17833464 EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17833464 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010011964
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das RV 10 digital pro V double complete package ist die Komplettlösung für Ihre Rotationsverdampferanlage mit zwei Rotationsverdampfern.
  • Das RV 10 digital pro V Doppel-Komplettpaket umfasst zwei RV 10 digital V Rotationsverdampfer, ein HB digitales Heizbad, ein vertikales Glaskondensatorset, eine VACSTAR digitale Vakuumpumpe, zwei VC 10 pro Vakuumregler und RC 2 GREEN Basis-Umwälzkühler.
  • Das RV 10 digital ist ein zuverlässiger Begleiter im Labor mit optimiertem Badvolumen, effizienter Kondensatoreinheit und Sicherheitsfunktionen wie motorisierter Aushebefunktion und RS 232-Schnittstelle zur Fernsteuerung.
  • Die digitale Vakuumpumpe VACSTAR ist platzsparend und kann sowohl Rotationsverdampfer als auch Vakuumpumpen versorgen, die mithilfe der beiden mitgelieferten Vakuumregler gesteuert werden.
  • RC Der 2 GREEN Basic Umwälzkühler ist energieeffizient und für Kühlaufgaben bis zu -30 °C geeignet. Er verfügt °über einen bedarfs- und drehzahlgeregelten Kompressor, der mit dem natürlichen Kältemittel R290 betrieben wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 440 mm
Beschreibung Automatisch gesteuertes Vakuum-/Kühlsystem auf Basis eines motorisierten Hubsystems mit Sicherheitsstoppfunktion
Höhe (metrisch) 430 mm
Gewicht (metrisch) 121.8 kg
Spannung 200/240 V
Breite (metrisch) 500 mm
Geschwindigkeit 5 bis 280 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 180 °C
Kühlfläche 1600 cm²
Enthält RV 10 digital V (2/Cs.), VC 10 pro (2/Cs.), VACSTAR digital, VSE 1, VC 10.400 Stand (2/Cs.), VC 10.300 Check vpcsalve (2/Cs.), RC 2 GREEN basic, RV 10.5005 Schlauchsatz (2/Cs.), Y-Schlauchverbinder 8 mm (2/Cs.)
Wirkleistung 3778 W
Kondensatortyp Vertikalkondensator
IP-Schutzart IP 20
Heizleistung (metrisch) 2600 W
Gewährleistung 2+3 Jahre Garantie
Typ Destillierender Rotationsverdampfer
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp EU