Learn More
IKA™ Digitaler Rotationsverdampfer RV 10 mit Trockeneiskondensator
Artikelnummer. 17297489 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kondensatortyp:
Trockeneis, vertikal
Trockeneis, vertikal, beschichtet
Elektrische Anforderungen:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kondensatortyp Elektrische Anforderungen Packungsgröße
17297489 Trockeneis, vertikal, beschichtet EU-Stecker 1 Stück
17207499 Trockeneis, vertikal EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17297489 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010006364
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das ergonomische, kompakte Design und die innovativen Funktionen des digitalen Rotationsverdampfers RV 10 mit Trockeneiskondensator machen ihn zu einem zuverlässigen und robusten Instrument für alle Destillationsprozesse.
  • Verfügt über ein Heizbad mit einstellbarem Sicherheitskreis
  • Die ergonomische Bedieneinheit macht die Bedienung sicher und einfach
  • Motorisierter Lift mit Sicherheitsstoppfunktion, der den Verdampferkolben automatisch aus dem Heizbad heraushebt
  • Einstellbare Endlagenerkennung zum Schutz des Glases
  • Drehzahlbereich von 20 bis 270 U/min bei sanftem Starten ab 100 U/min
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige
  • Bewegt sich im Intervallbetrieb i, Trocknungsprozess nach rechts und links
  • Zeitgeberfunktion für Zeitraffersteuerung
  • Wasser-/Ölheizbad mit integrierten Tragegriffen für mehr Sicherheit
  • Infrarotschnittstelle für die Datenübertragung vom Heizbad zur Antriebseinheit
  • RS 232-Schnittstelle für PC-Fernbetrieb mit labworldsoft
  • Automatischer Betrieb mit labworldsoft
  • Geeignet für DIN EN 12697-3 (Asphalttest für heißen Asphalt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gewicht (metrisch) 20 kg
Spannung 100/240 V
Kapazität (metrisch) 1 l
Geschwindigkeit 5 bis 280 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 180 °C
Kühlfläche 620 cm2
Enthält Antriebseinheit, digitales Heizbad HB und RV 10.4 Trockeneiskondensator
Motortyp DC
Elektrische Anforderungen EU-Stecker
Kondensatortyp Trockeneis, vertikal, beschichtet
Abmessungen (L x B x H) 440 x 500 x 430 mm
Temperaturgenauigkeit ±1 °C
Zertifizierungen CE
Gewährleistung 2+1 Jahr
Frequenz 50/60 Hz
Modell RV 10
Zeitschaltuhr Ja