Learn More
IKA™ RV 3 Rotationsverdampfer mit Trockeneiskondensator
Artikelnummer. 17287489 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kondensatortyp:
Trockeneis, vertikal
Trockeneis, vertikal, beschichtet
Elektrische Anforderungen:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kondensatortyp Elektrische Anforderungen Packungsgröße
17287489 Trockeneis, vertikal EU-Stecker 1 Stück
17277489 Trockeneis, vertikal, beschichtet EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17287489 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010006363
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der RV 3-Rotationsverdampfer mit Trockeneiskondensator ist das manuelle Grundmodell in der Familie der IKA™ Rotationsverdampfer.Digitale Anzeigen für Drehzahl und Heizbadtemperatur stellen eine optimale Steuerung aller Destillationsvorgänge sicher.
  • Neues 4 l-Heizbad mit Tragegriffen
  • Integrierte Sicherheits-Anhebefunktion für Stromausfälle.
  • Verriegelungsknopf zur Festlegung der Heizbadtemperatur
  • Verriegelungsmechanismus: Die Anzeige zeigt die entriegelte Position des Dampfrohrs an
  • Kolben-Klemmmechanismus mit integrierter Abdrückfunktion zum einfachen Austausch von Verdampferkolben
  • Manuelles Anheben zur präzisen Positionierung der Glasgeräte
  • Einstellbarer Eintauchwinkel
  • Beidhändiges Design für das manuelle Anheben mit einer Hand
  • Drehzahl von 20 bis 300 U/min
  • Niedrige Gerätespannung (24 V) für Anwendersicherheit
  • Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an IKA RV 10 Glaswaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gewicht (metrisch) 28,3 kg
Spannung 100/240 V
Kapazität (metrisch) 1 l
Geschwindigkeit 20 bis 300 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 99 °C
Kühlfläche 1500 cm2
Enthält Antriebseinheit, HB Eco Heizbad und RV 10.4 Trockeneiskondensator
Motortyp DC
Elektrische Anforderungen EU-Stecker
Kondensatortyp Trockeneis, vertikal
Abmessungen (L x B x H) 330 x 440 x 530 mm
Zertifizierungen CE
Gewährleistung 2+1 Jahr
Frequenz 50/60 Hz
Modell RV 3