Learn More
IKA™ RV3 V-C Rotationsverdampfer
Artikelnummer. 16295330 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
20 bis 300 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Packungsgröße
16295330 20 bis 300 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16295330 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010003328
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der RV 3 Rotationsverdampfer mit speziell entwickelten Glasführungen und einem transparenten, vertikal beschichteten Kondensator ist das ideale Einstiegsmodell.
  • Neues 4 l-Heizbad für bis zu 99 °C
  • Wasserheizbad mit digitaler Temperaturanzeige und Tragegriffen
  • Mechanischer Hub-Endpunkt-Sicherheitsanschlag
  • Verriegelungsmechanismus: Die rote Anzeige zeigt die entriegelte Position der Gasphase an
  • Manuelles Anheben zur präzisen Positionierung der Glasgeräte
  • Einstellbarer Eintauchwinkel
  • Einhändiges manuelles Hubverfahren, geeignet für Rechts- und Linkshänder
  • Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung mit Wählsteuerung und Geschwindigkeitsanzeige
  • Drehzahlbereich: 20 bis 300 U/min
  • Niedrige Gerätespannung (24 V) für Anwendersicherheit
  • Kolben-Klemmmechanismus mit integrierter Abdrückfunktion zum einfachen Austausch von Verdampferkolben
  • Hocheffizienter Kondensator mit 1.500 cm² Kühlfläche – geringer Platzbedarf
  • Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an IKA RV 10 Glaswaren
  • Im Lieferumfang enthalten: 1x RV 3-Antrieb, 1x HB-Öko-Heizbad, 4x serrierte Unterlegscheibe M5, 4x zylindrischer M5x40, 1x Ringschlüssel, 1x Schaltadapter, 2x Rohrklemme D = 9 mm, 1x HEXAGON DIN911 SW5, 1x Schraubstecker D, 2x Schraubverschluss, 1x Netzkabel, 1x Bedienungsanleitung, 1x Garantiekarte, Glasware vertikal RV 10.10 (beschichtet): 1x RV 10.8001-Dichtung, 1x Dampfröhrchen, 1x 1 l Auffangkolben, 1x Klemme NS 29, Edelstahl, 1x Absperrhahn, 1x Vertikaler Kondensator, 1x Vakuumanschluss, 1x Klemme NS 29, Kunststoff, 1x Verdampferkolben 1.000 ml, 1x Kugelgelenkklemme RV 05.10, 4x Schraubverbindungskappe, 4x Schlauchanschluss, 1x Unterlegscheibe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gewicht (metrisch) 22,31 kg
Spannung 100/240 V
Kapazität (metrisch) 4-l-Bad
Geschwindigkeit 20 bis 300 U/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Destillation
Kühlfläche 1500 cm2
Max. Temperatur (metrisch) 99 °C Wasserbad
Motortyp DC
Wirkleistung 1400 w
Kondensatortyp Vertikal beschichtet
Abmessungen (L x B x H) 33 x 44 x 53 cm
IP-Schutzart IP 20
Reglertyp Ohne Regler
Temperaturgenauigkeit Wassercharge: Durchschnittswert (3 l Wasser/90 °C):± 2 K
Winkel 0 bis 60°
Gewährleistung 2 bis 3 Jahre
Typ RV3 V-C
Frequenz 50/60 Hz
Modell Grundmodell mit manuellem Hub
Zeitschaltuhr Nein