Learn More
IKA™ RV 3 V Rotationsverdampfer
Artikelnummer. 16228321 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
20 bis 300 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Packungsgröße
16228321 20 bis 300 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16228321 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010003324
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der RV 3 Rotationsverdampfer ist das ideale Einstiegsmodell des IKA™ Rotationsverdampfer-Portfolios.
  • 4 l Heizbad für bis zu 100 °C
  • Wasserheizbad mit digitaler Temperaturanzeige und Tragegriffen
  • Mechanischer Hub-Endpunkt-Sicherheitsanschlag
  • Verriegelungsmechanismus: Die rote Anzeige zeigt die entriegelte Position der Gasphase an
  • Manuelles Anheben zur präzisen Positionierung der Glasgeräte
  • Einstellbarer Eintauchwinkel
  • Einhändiges manuelles Hubverfahren, geeignet für Rechts- und Linkshänder
  • Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung mit Wählsteuerung und Geschwindigkeitsanzeige
  • Drehzahlbereich: 5 bis 300 min
  • Niedrige Gerätespannung (24 V) sorgt für Anwendersicherheit
  • Kolben-Klemmmechanismus mit integrierter Abdrückfunktion zum einfachen Austausch von Verdampferkolben
  • Hocheffizienter Kondensator mit 1500 cm2 Kühlfläche
  • Geringer Platzbedarf
  • Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an IKA RV 10 Glaswaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gewicht (metrisch) 28,3 kg
Spannung 100/240 V
Geschwindigkeit 20 bis 300 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 99 °C
Kühlfläche 1500 cm2
Wirkleistung 1400 w
Abmessungen (L x B x H) 440 x 530 x 330 mm
IP-Schutzart IP 20
Temperaturgenauigkeit ±1K
Frequenz 50/60 Hz
Zeitschaltuhr Ja