Learn More
IKA RV 3 V Starterlösung
Artikelnummer. 31007826 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH
EU
UK
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp
31007826 EU
31007821 UK
31007819 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31007826 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0010013945
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kostengünstiges RV 3 VC-Set mit HB Eco-Bad, vertikalem Kondensator, VACSTAR Lite-Pumpe, VC 10 Lite-Controller und RC 2-Liter-R290-Kühler
  • Die RV 3 Starterlösung ist das kostengünstige Komplettpaket für Ihre Rotationsverdampferanlage.
  • Zusätzlich zum Rotationsverdampfer RV 3 V umfasst das Paket das HB eco Heizbad mit einem Fassungsvermögen von 4 Litern und einem Heiztemperaturbereich von Raumtemperatur bis 99 °C.
  • Ein hocheffizienter vertikaler Glaskondensator mit 1-Liter-Auffangbehälter und Verdampferkolben sowie der
  • VACSTAR Lite Vakuumpumpe mit VC 10 Lite Vakuumregler und der RC 2-Liter-Umwälzkühler. Alle für den Betrieb erforderlichen Komponenten und Anschlüsse sind enthalten.
  • Der Rotationsverdampfer RV 3 ist das ideale Einstiegsmodell des IKA Portfolio an Rotationsverdampfern
  • Die mitgelieferte VACSTAR lite Vakuumpumpe ist extrem platzsparend und erreicht ein minimales Vakuum von 9 mbar.
  • Der kompakte RC Der 2-Liter-Umwälzkühler mit starker Kühlleistung von 400 Watt und einer leistungsstarken Druck- und Saugpumpe (0,35 bar) ist für einfache Kühlaufgaben bis zu -10 °C °ausgelegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 100/240 V
Kapazität (metrisch) 4 L
Geschwindigkeit 20 bis 300 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 99 °C
Material (Beschichtung) Unbeschichtet
IP-Schutzart IP 20
Typ Rotationsverdampfersystem
Steckertyp EU