Description
- Manueller Hub mit integrierter Sicherheits-Heraushebefunktion
- Beheiztes Wasser-/Ölbad mit ergonomischen Tragegriffen
- Taster mit Sperrfunktion für die Temperatur des Heizbades
- Einstellbarer Eintauchwinkel
- Digitale Anzeige der Drehzahl und Temperatur des Heizbades
- Beidhändiges Design für einhändige Bedienung
- Drehzahlbereich von 5 bis 300 U/min
- Zusätzliche Anwendersicherheit durch reduzierten (24 V) Leistungsbedarf innerhalb des Gerätes
- Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an IKA RV 10 Glaswaren
- Neuer Klemmmechanismus
Specifications
Specifications
| Gewicht (metrisch) | 15,5 kg |
| Spannung | 100/240 V |
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Geschwindigkeit | 5 bis 300 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur bis 180 °C |
| Kühlfläche | 620 cm2 |
| Enthält | Antriebseinheit, digitales Heizbad HB 10 und RV 10.4 Trockeneiskühler |
| Motortyp | DC |
| Elektrische Anforderungen | EU-Stecker |
| Kondensatortyp | Trockeneis, vertikal |
| Show More |