Learn More
IKA™ RV8 V-C Rotationsverdampfer
Artikelnummer. 15867631 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
15867631 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15867631 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010003485
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein einfacher, manueller Rotationsverdampfer für den Einsatz in der chemischen, pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie.
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen:
    • Chemikalien
    • Pharmazeutik
    • Biotechnologie
    • Forschung und Entwicklung
    • Fertigung
    • Qualitätssicherung
  • Dank der speziell entwickelten Glasführungen nutzt der vertikal beschichtete Kondensator die 1500 cm² Kühlfläche äußerst effizient.
  • Digitale Anzeigen für Drehzahl und Heizbadtemperatur ermöglichen eine optimale Steuerung aller Destillationsvorgänge.
  • Integrierte Sicherheits-Anhebefunktion für Stromausfälle.
  • Wasser-/Ölheizbad mit Tragegriffen
  • Verriegelungsknopf zur Festlegung der Heizbadtemperatur
  • Gut lesbares, schwarz-weißes Display mit Glasabdeckung
  • Verriegelungsmechanismus: Die rote Anzeige zeigt die entriegelte Position der Gasphase an
  • Manuelles Anheben zur präzisen Positionierung der Glasgeräte
  • Einstellbarer Eintauchwinkel
  • Einhändiges manuelles Hubverfahren, geeignet für Rechts- und Linkshänder
  • Niedrige Gerätespannung (24 V) sorgt für Anwendersicherheit
  • Kolben-Klemmmechanismus mit integrierter Abdrückfunktion zum einfachen Austausch von Verdampferkolben
  • Geringer Platzbedarf
  • Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an IKA RV 10 Glaswaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gewicht (metrisch) 15.5 kg
Spannung 100/240 V, Gleichspannung: 24 V
Kapazität (metrisch) 3 L
Geschwindigkeit 5 bis 300 min-1
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 180 °C
Kühlfläche 1500 cm2
Enthält EU-Stecker
Motortyp DC
Abmessungen (L x B x H) 510 x 490 x 345 mm
Frequenz 50/60 Hz