Learn More
Descripción
- Die RV 8 Starter Solution ist das kostengünstige Komplettpaket für Ihre Rotationsverdampferanlage.
- Zusätzlich zum Rotationsverdampfer RV 8 V umfasst das Paket das digitale Heizbad HB mit einem Fassungsvermögen von 4 Litern und einem Heiztemperaturbereich von Raumtemperatur bis 180 °C.
- Ein hocheffizientes vertikales Glaskondensator-Set mit 1-Liter-Auffangbehälter und Verdampferkolben sowie die VACSTAR lite Vakuumpumpe mit VC 10 lite Vakuumregler und die RC 2-Liter-Umwälzkühler
- Der RV 8 ist das manuelle Basismodell der RV-Familie. IKA Rotationsverdampfer. Es findet vielfältige Anwendung in der chemischen, pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie, in Forschung und Entwicklung, in der Fertigung und Qualitätssicherung, in Laboren und im Anlagenbau.
- Die mitgelieferte Vakuumpumpe VACSTAR lite ist extrem platzsparend und erreicht ein minimales Vakuum von 9 mbar. Die Steuerung erfolgt über den mitgelieferten Vakuumregler VC 10 lite.
- Der kompakte RC Der 2-Liter-Umwälzkühler mit starker Kühlleistung von 400 Watt und einer leistungsstarken Druck- und Saugpumpe (0,35 bar) ist für einfache Kühlaufgaben bis zu -10 °C °ausgelegt.
Especificaciones
Especificaciones
| Spannung | 100/240 V |
| Kapazität (metrisch) | 4 L |
| Geschwindigkeit | 5 bis 300 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur bis 180 °C |
| Material (Beschichtung) | Unbeschichtet |
| IP-Schutzart | IP 20 |
| Typ | Rotationsverdampfersystem |
| Steckertyp | EU |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?