Learn More
IKA RV 8 V Starterlösung
Artikelnummer. 31007825 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH
EU
UK
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp
31007825 UK
31007822 EU
31007820 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31007825 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0010013949
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Preisgünstiges Rotationsverdampfersystem mit digitalem Bad, Vakuumpumpe und Kühler – präzise, effizient und ideal für Labordestillationen
  • Die RV 8 Starter Solution ist das kostengünstige Komplettpaket für Ihre Rotationsverdampferanlage.
  • Zusätzlich zum Rotationsverdampfer RV 8 V umfasst das Paket das digitale Heizbad HB mit einem Fassungsvermögen von 4 Litern und einem Heiztemperaturbereich von Raumtemperatur bis 180 °C.
  • Ein hocheffizientes vertikales Glaskondensator-Set mit 1-Liter-Auffangbehälter und Verdampferkolben sowie die VACSTAR lite Vakuumpumpe mit VC 10 lite Vakuumregler und die RC 2-Liter-Umwälzkühler
  • Der RV 8 ist das manuelle Basismodell der RV-Familie. IKA Rotationsverdampfer. Es findet vielfältige Anwendung in der chemischen, pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie, in Forschung und Entwicklung, in der Fertigung und Qualitätssicherung, in Laboren und im Anlagenbau.
  • Die mitgelieferte Vakuumpumpe VACSTAR lite ist extrem platzsparend und erreicht ein minimales Vakuum von 9 mbar. Die Steuerung erfolgt über den mitgelieferten Vakuumregler VC 10 lite.
  • Der kompakte RC Der 2-Liter-Umwälzkühler mit starker Kühlleistung von 400 Watt und einer leistungsstarken Druck- und Saugpumpe (0,35 bar) ist für einfache Kühlaufgaben bis zu -10 °C °ausgelegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 100/240 V
Kapazität (metrisch) 4 L
Geschwindigkeit 5 bis 300 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 180 °C
Material (Beschichtung) Unbeschichtet
IP-Schutzart IP 20
Typ Rotationsverdampfersystem
Steckertyp UK