Learn More
RWDD4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557690
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15765581
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: TYTLFEYAKD NKEQFMENHN PINSATSISN IISIETPNTA PSSKKKDKKE QLSKAQKRKL ADKTDHKGEL PRGWNWVDVV KHLSKTGSKD D Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 89%.
RWDD4 Polyclonal antibody specifically detects RWDD4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
RWDD4
Polyclonal
Unconjugated
RWDD4
BC016198; FAM28A; family with sequence similarity 28, member A; Gm1942; Protein FAM28A; RWD domain containing 4; RWD domain containing 4A; RWD domain-containing protein 4; RWD domain-containing protein 4A; Rwdd4; Rwdd4a
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
201965
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6NW29
RWDD4
Recombinant protein corresponding to Human RWDD4