Learn More
RYR2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen RYR2
Konzentration 0.33 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16899244
Unterlagen ansehen
Proteintech
19765-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16889244
Unterlagen ansehen
Proteintech
19765-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects a band at ∽250 kDa which has been reported.
Dihydropyridine receptor (DHPR) is a surface membrane protein critical for the excitation-contraction coupling of striated muscle. DHPR and the sarcoplasmic reticulum ryanodine receptor (RyR) are two key components of the intracellular junctions, where depolarization of the surface membrane is converted into the release of Ca2+ from internal stores. The alpha1-subunit of the DHPR contains a cytoplasmic loop which is thought to be involved in the interactions with RyR. Phosphorylation of the DHPR alpha1-subunit is also thought to play a role in the functional interaction of DHPR and RyR. Mutation in DHPR alpha1 results in excitation-contraction uncoupling, leading to muscular dysgenesis, a complete inactivity in developing skeletal muscles. Cells that do not express RyR also lack excitation-contraction coupling and exhibit a severalfold reduction in Ca2+ current density.
Spezifikation
Spezifikation
RYR2
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
E9Q401, Q92736
20191, 6262
Peptide
Primary
-20°C
RYR2
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ARVC2, ARVD2, ryanodine receptor 2 (cardiac), ryanodine receptor 2, cardiac, RYR2, VTSIP
RYR2
IgG
Antigen Affinity Chromatography