Learn More
(S)-(-)-1,1,2-Triphenyl-1,2-Ethandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15406668 5 g 5 Gramm
15496658 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60189.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108998-83-0 | Molecular Formula: C20H18O2 | Molecular Weight: 290.362 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches und feinchemisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108998-83-0
Summenformel C20H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 290.362
MDL-Nummer MFCD00075492
InChI-Schlüssel GWVWUZJOQHWMFB-IBGZPJMESA-N
Synonym s---1,1,2-triphenylethane-1,2-diol, s---1,1,2-triphenyl-1,2-ethanediol, s-1,1,2-triphenylethane-1,2-diol, 2s-1,1,2-triphenylethane-1,2-diol, s-1,1,2-triphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2-triphenyl-, 2s, 1,1,2-triphenyl-ethane-1,2-diol, s-1,1,2-triphenyl-ethane-1,2-diol, s-triphenyl-ethane-1,2-diol, s---triphenylethylene glycol
PubChem CID 7000031
IUPAC-Name (2S)-1,1,2-Triphenylethan-1,2-Diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol
Schmelzpunkt 125°C to 127°C
Farbe Braun
Menge 5 g
Beilstein 3208922
Formelmasse 290.36
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver