Learn More
(S)-(-)-1,1 '-Bi(2-naphthol), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308155
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11308155
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08423.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 18531-99-2 | C20H14O2 | 286.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18531-99-2
Summenformel C20H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 286.33
MDL-Nummer MFCD00004068
InChI-Schlüssel PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
PubChem CID 11762
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)naphthalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1,1'-Bi(2-naphthol)
Schmelzpunkt 206°C to 211°C
Dichte 1.301
Geruch Characteristic
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3592999
Merck Index 14,1226
Optische Drehung −34.5 (c=1 in THF)
Formelmasse 286.33
Reinheit (%) 99%