Learn More
(S)-1-((2S,3S)-3-Methyl-2-((2S,3S)-3-(propylcarbamoyl)oxirane-2-carboxamido)pentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31090127
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31090127 1 mg
31086736 25 mg
31083090 5 mg
31075477 50 mg
31079941 100 mg
31085462 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31090127 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD008087671mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1-((2S,3S)-3-Methyl-2-((2S,3S)-3-(propylcarbamoyl)oxirane-2-carboxamido)pentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
CAS 134448-10-5
Summenformel C18H29N3O6
MDL-Nummer MFCD00797531
Menge 1 mg
SMILES O=[C@](NCCC)[C@H]1O[C@@H]1[C@@](N[C@@H]([C@@H](C)CC)[C@](N2[C@H](C(O)=O)CCC2)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 383.44
Reinheit (%) 98%