missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol, 96%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31074963
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31074963 25 g
31062015 10 g
31066529 250 mg
31069057 1 g
31062268 100 g
31072954 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31074963 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1270925g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (S)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
CAS 225920-05-8
Summenformel C10H8F6O
MDL-Nummer MFCD03093011
Menge 25 g
SMILES C[C@H](O)C1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 258.16
Reinheit (%) 96%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.