Learn More
(S)-1-(3-Bromphenyl)ethylamin, ChiPros™ 99 %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471640 5 g 5 Gramm
11461640 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471640 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26998.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 139305-96-7 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
(S)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine is involved in the Ullmann coupling reaction with N-H containing heteroarenes using copper iodide as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-1-(3-Bromphenyl)ethylamin ist an der Ullmann-Kupplungsreaktion mit N-H-haltigen Heteroarenen beteiligt, wobei Kupferiodid als Katalysator dient.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Kohlenmonoxid und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139305-96-7
Summenformel C8H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 200.079
MDL-Nummer MFCD00671638
InChI-Schlüssel LIBZHYLTOAGURM-LURJTMIESA-N
Synonym s-1-3-bromophenyl ethanamine, s-1-3-bromophenyl ethylamine, 1s-1-3-bromophenyl ethanamine, 1s-1-3-bromophenyl ethan-1-amine, s-3-bromo-alpha-methylbenzylamine, 1s-1-3-bromophenyl ethylamine, s---3-bromo alpha-methylbenzylamine, s-m-bromo-, a-methylbenzylamine, s-3-bromo-
PubChem CID 9952938
IUPAC-Name (1S)-1-(3-bromphenyl)ethanamin
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine
Dichte 1.33
Siedepunkt 96°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥98 %
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Optische Drehung −22° (Neat)
Formelmasse 200.08
Reinheit (%) 99%