Learn More
(S)-(-)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamin, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373007
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11373007 25 g 25 Gramm
11353007 1 g 1 Gramm
11363007 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11373007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16324.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 82796-69-8 | C9H13NO | 151.209 g/mol
Reatant in the synthesis of the (R)-atropisomer, rivastigmine tartrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant bei der Synthese des (R)-Atropisomers, Rivastigmin-Tartrates.
Löslichkeit
In Wasser löslich (10 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82796-69-8
Summenformel C9H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 151.209
MDL-Nummer MFCD00671656
InChI-Schlüssel CJWGCBRQAHCVHW-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-1-3-methoxyphenyl ethanamine, s-1-3-methoxyphenyl ethylamine, 1s-1-3-methoxyphenyl ethanamine, s-3-1-aminoethyl anisole, 1s-1-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, s---1-3-methoxyphenyl ethylamine, r-+-1-3-methoxyphenyl ethylamine, chipros, ee, ksc496s2j, s-3-methoxyphenyl ethylamine, 1s-1-3-methoxyphenyl ethylamine
PubChem CID 7020761
IUPAC-Name (1S)-1-(3-methoxyphenyl)ethanamin
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)OC)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Schmelzpunkt 5°C
Dichte 1.023
Siedepunkt 66°C (0.38 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Brechungsindex 1.5335
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10g/L).
Optische Drehung −27° (Neat)
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) ≥99%