Learn More
(S)-1,4-Diazabicyclo-[4.3.0]-nonan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane is used as stationary phases for the separation of enantiomeric mixtures of products. It is also used as catalysts for the enantioselective synthesis of various organic compounds and drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]-Nonan wird als stationäre Phasen für die Trennung von enantiomeren Gemischen von Produkten verwendet. Es wird auch als Katalysatoren für die enantioselektive Synthese verschiedener organischer Verbindungen und Medikamente verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]-Nonan wird als stationäre Phasen für die Trennung von enantiomeren Gemischen von Produkten verwendet. Es wird auch als Katalysatoren für die enantioselektive Synthese verschiedener organischer Verbindungen und Medikamente verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3267 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | (8aS)-1,2,3,4,6,7,8,8a-Octahydropyrrolo[1,2-a]Pyrazin |
Formelmasse | 126.2 |
Reinheit (%) | ≥98% |