Learn More
(S)-(-)-1-(4-fluorphenyl)ethylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479139
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479139 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15479139 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20231.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 745783-74-8 | C9H8FNO | 165.167 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl isocyanate
CAS 745783-74-8
Summenformel C9H8FNO
Brechungsindex 1.498
MDL-Nummer MFCD05664076
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym s---1-4-fluorophenyl ethyl isocyanate, 1-fluoro-4-1s-1-isocyanatoethyl benzene, benzene, 1-fluoro-4-1s-1-isocyanatoethyl-9ci
InChI-Schlüssel MUHCZVYPBWOTTJ-ZETCQYMHSA-N
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)F)N=C=O
IUPAC-Name 1-fluor-4-[(1S)-1-isocyanatoethyl]Benzol
Molekulargewicht (g/mol) 165.167
PubChem CID 7018264
Formelmasse 165.17
Reinheit (%) 95%