missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31450828
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31450828 5 g
31448053 250 mg
31433763 25 g
31449228 500 g
31443340 100 g
31446146 1 g
31440914 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31450828 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13585g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
CAS 86069-86-5
Summenformel C21H21NO4
MDL-Nummer MFCD00235898
Menge 5 g
SMILES O=C(O)[C@H]1N(C(OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)=O)CCCC1
Molekulargewicht (g/mol) 351.40
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.